5-Chlorosalicylaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLE13405697-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13405697-25G
5-Chlorosalicylaldéhyde
5-Chlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 100,3 °C
Numéro MDL: MFCD00003331
Numéro CAS: 635-93-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité