3-Chlorobenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
108610250 108611000
ACRO108610250EA 40.2 EUR InStock
ACRO108610250 ACRO108611000
3-Chlorobenzaldéhyde 99%
3-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 213…215 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1.241 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003350
Numéro CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité