3-Chlorobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13254.14 A13254.22 A13254.36
A13254.14EA 43.4 EUR InStock
A13254.14 A13254.22 A13254.36
3-Chlorobenzaldéhyde ≥97%
3-Chlorobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 587-04-2
Molecular Formula: C7H5ClO
Formula Weight: 140.57
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5640
Odour: Characteristic
Melting Point: 16-18°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 507098
MDL No.: MFCD00003350
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 213…214 °C
Point de fusion: 16…18 °C
Densité: 1.239
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003350
Numéro CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité