4-Chlorobenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
150440010 150441000 150442500
ACRO150440010EA 101 EUR InStock
ACRO150440010 ACRO150441000 ACRO150442500
4-Chlorobenzaldéhyde 98%
4-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
Point d'ébullition: 214 °C (760 mmHg)
Point de fusion: >46 °C
Densité: 1.196 g/cm³
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003379
Numéro CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥97.5 %
Free acid ≤1.5 % (as 4-Chlorobenzoic acid)
Elemental Analysis 17.45 to 18.90 % N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité