4-Chlorobenzaldéhyde
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0017.03EA 868 EUR InStock
PROOMM0017.03
4-Chlorobenzaldéhyde
4-Chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140,57 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88 °C
Numéro MDL: MFCD00003379
Numéro CAS: 104-88-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité