2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14824.09 A14824.18
A14824.09EA 39.4 EUR InStock
A14824.09 A14824.18
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde ≥97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde
Purity: 97%
CAS No.: 6361-21-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Melting Point: 77-81°
Beilstein Reference: 743764
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007293
Numéro CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité