5-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0217-25G C0217-5G
TCIAC0217-25GEA 152 EUR InStock
TCIAC0217-25G TCIAC0217-5G
5-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point de fusion: 77.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007289
Numéro CAS: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da62fbe48973081c2d867d273b4e483786ee5c96&vid=7ce44743435b5b081cb208d30400f4f6e9ed4fd0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité