4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ300
C0964-25G C0964-5G
TCIAC0964-25GEA 521 EUR InStock
TCIAC0964-25G TCIAC0964-5G
4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-2-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056104
Numéro CAS: 5551-11-1
EINECS: 226-915-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca22ae4392a872f1be0587b812da39b0166210e1&vid=1647fc23c8c3880dcb85a792292f00710324e729&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité