4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
109600250 109600050 109601000
ACRO109600250EA 145 EUR InStock
ACRO109600250 ACRO109600050 ACRO109601000
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde 97%
4-Chloro-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007078
Numéro CAS: 16588-34-4
EINECS: 240-645-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow to light green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité