2-Chlorovératraldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10623.14EA 333 EUR InStock
A10623.14 A10623.06
2-Chlorovératraldéhyde ≥98%
2-Chlorovératraldéhyde
Purity: 98%
CAS No.: 5417-17-4
Molecular Formula: C9H9ClO3
Formula Weight: 200.62
Melting Point: 70-72°
Beilstein Reference: 2109344
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084942
Numéro CAS: 5417-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité