2-Chlorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
108670010 108672500
ACRO108670010EA 219 EUR InStock
ACRO108670010 ACRO108672500
2-Chlorobenzonitrile 99%
2-Chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClN
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001779
Numéro CAS: 873-32-5
EINECS: 212-836-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 46 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité