3-Chlorobenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: m-Chlorobenzonitrile
A13237.09 A13237.18 A13237.30
A13237.09EA 37.1 EUR InStock
A13237.09 A13237.18 A13237.30
3-Chlorobenzonitrile ≥99%
3-Chlorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 766-84-7
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 97°(206°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 94°/10mm
Beilstein Reference: 1906694
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001798
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1.14
Point d'éclair: 97 °C (206 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001798
Numéro CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité