4-Chlorobenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14524.18EA 56.5 EUR InStock
A14524.18 ABCRAB114673.0050 A14524.0B A14524.30
4-Chlorobenzonitrile ≥99%
4-Chlorobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 623-03-0
Molecular Formula: C7H4ClN
Formula Weight: 137.57
Flash Point: 108°(226°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 222-224°
Beilstein Reference: 1072122
MDL No.: MFCD00001813
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Point d'ébullition: 222…224 °C
Point de fusion: 90…94 °C
Densité: 1,200
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Numéro MDL: MFCD00001813
Numéro CAS: 623-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité