2,3-Dichlorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14809.06 A14809.14
A14809.06EA 84.3 EUR InStock
A14809.06 A14809.14
2,3-Dichlorobenzonitrile ≥98%
2,3-Dichlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6574-97-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 114°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016372
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016372
Numéro CAS: 6574-97-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité