2,4-Dichlorobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00187.50EA 0 EUR InStock
MAYBTL00187.50 MAYBTL00187EA MAYBTL00187DA
2,4-Dichlorobenzonitrile
2,4-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…53 °C
Numéro MDL: MFCD00016373
Numéro CAS: 6574-98-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité