2,4-Dichlorobenzonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40037.0100EA 47.8 EUR InStock
8.40037.0100
2,4-Dichlorobenzonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…53 °C
Numéro MDL: MFCD00016373
Numéro CAS: 6574-98-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 59 - 62 °C
Molar Mass 172.01 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité