Dichlobénil ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14986.09 A14986.14 A14986.22
A14986.09EA 20.9 EUR InStock
A14986.09 A14986.14 A14986.22
Dichlobénil ≥98%
Dichlobénil
Purity: 98%
CAS No.: 1194-65-6
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Odour: Aromatic
Melting Point: 143-147°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 1909167
Merck Reference: 14,3042
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001781
Formule: C₇H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 143…147 °C
Densité: 1.623 g/cm³ (–101 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001781
Numéro CAS: 1194-65-6
EINECS: 214-787-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3042
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité