Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlobénil

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzonitrile

EHERC12280000EA 108 EUR InStock
EHERC12280000
Dichlobénil
Dichlobénil


Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…146 °C
Densité: 1,623 g/cm³ (–101 °C)
Numéro MDL: MFCD00001781
Numéro CAS: 1194-65-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03068
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité