3,5-Dichlorobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11213.06EA 90.4 EUR InStock
A11213.06 A11213.03 A11213.14
3,5-Dichlorobenzonitrile ≥98%
3,5-Dichlorobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6575-00-4
Molecular Formula: C7H3Cl2N
Formula Weight: 172.01
Melting Point: 64-68°
Beilstein Reference: 2207019
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001800
Formule: C₇H₃Cl₂N
MW: 172,01 g/mol
Point d'ébullition: 269 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001800
Numéro CAS: 6575-00-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité