4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
CFF547.10 018181-1G 018181-5G
CHMPCFF547.10EA 0 EUR InStock
CHMPCFF547.10 FLUO018181-1G FLUO018181-5G
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
4-Amino-3,5-dichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
MW: 187,03 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 120 °C
Numéro MDL: MFCD00017341
Numéro CAS: 78473-00-4
EINECS: 278-914-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité