Acide 2,4-dichlorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
160900010 160900050 160901000 160902500
ACRO160900010EA 143 EUR InStock
ACRO160900010 ACRO160900050 ACRO160901000 ACRO160902500
Acide 2,4-dichlorobenzoïque 98%
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: >200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
EINECS: 200-067-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
Apparent equivalent weight 104.0 to 106.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité