Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12400000EA 80 EUR InStock
EHERC12400000
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Acide 2,4-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Numéro MDL: MFCD00002414
Numéro CAS: 50-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité