Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Attention
001380-25G 001380-100G
FLUO001380-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001380-25G FLUO001380-100G
Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Acide 2,6-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002418
Numéro CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité