Acide 3,5-dichlorobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15168.06 A15168.14 A15168.22
A15168.06EA 28.8 EUR InStock
A15168.06 A15168.14 A15168.22
Acide 3,5-dichlorobenzoïque ≥99%
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 51-36-5
Molecular Formula: C7H4Cl2O2
Formula Weight: 191.01
Melting Point: 185-187°
Beilstein Reference: 2044776
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002494
Numéro CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité