Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Attention
005560-25G 005560-100G
FLUO005560-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005560-25G FLUO005560-100G
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Acide 3,5-dichlorobenzoïque
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002494
Numéro CAS: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité