Acide 3-chlorobenzoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11390800EA 65.1 EUR InStock
EHERC11390800
Acide 3-chlorobenzoïque
Acide 3-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 281 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002491
Numéro CAS: 535-80-8
Merck Index: 13,02142
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité