Acide 4-chlorobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
159250010 159250250 159252500
ACRO159250010EA 120 EUR InStock
ACRO159250010 ACRO159250250 ACRO159252500
Acide 4-chlorobenzoïque 99%
Acide 4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240…243 °C
Densité: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002531
Numéro CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 13,02144
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 243 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Nitrogen (N) ≤0.001 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité