Acide 4-chlorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15135.0B A15135.30
A15135.0BEA 125 EUR InStock
A15135.0B A15135.30
Acide 4-chlorobenzoïque ≥98%
Acide 4-chlorobenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 74-11-3 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Flash Point: 238°(460°F) Odour: Odourless Boiling Point: 275° Beilstein Reference: 907196 Merck Reference: 14,2125 MDL No.: MFCD00002531
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C
Point de fusion: 239…243 °C
Densité: 1.54
Point d'éclair: 238 °C (460 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000258
Numéro CAS: 74-11-3
EINECS: 200-805-9
Merck Index: 14,2125
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité