Acide 3,5-dichloroanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-amino-3,5-dichlorobenzoïque
A16969.09EA 52.8 EUR InStock
A16969.09 A16969.30 A16969.18
Acide 3,5-dichloroanthranilique 97%
Acide 3,5-dichloroanthranilique
Purity: 97%
CAS No.: 2789-92-6
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 225-227°
Beilstein Reference: 779100
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017088
Numéro CAS: 2789-92-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité