Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3,5-dichloroanthranilique

Synonyms: 2-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid

018512-100G 018512-25G
FLUO018512-100GEA 0 EUR InStock
FLUO018512-100G FLUO018512-25G
Acide 3,5-dichloroanthranilique
3,5-Dichloroanthranilic acid


Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…229 °C
Numéro MDL: MFCD00017088
Numéro CAS: 2789-92-6
EINECS: 220-520-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité