Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4,6-dichloroanthranilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

Attention
Synonyms: Acide 2-amino-4,6-dichlorobenzoïque

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.15106.0010EA 526 EUR InStock
8.15106.0010
Acide 4,6-dichloroanthranilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 4,6-dichloroanthranilique


Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD03618451
Numéro CAS: 20776-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.25 g/l (20 °C)
Melting Point 180 - 185 °C
Molar Mass 206.03 g/mol
pH 2.3 (H2O, 20 °C)


 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité