Acide 4-chloroanthranilique
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
011358-250G 011358-100G 011358-25G
FLUO011358-250GEA 0 EUR InStock
FLUO011358-250G FLUO011358-100G FLUO011358-25G
Acide 4-chloroanthranilique
4-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité