Acide 6-chloroanthranilique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
300500010 300500100
ACRO300500010EA 30 EUR InStock
ACRO300500010 ACRO300500100
Acide 6-chloroanthranilique 99%
6-Chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…147 °C
Numéro MDL: MFCD00051530
Numéro CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité