Acide 6-chloroanthranilique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
A10890.14 A10890.06 A10890.09
A10890.14EA 350 EUR InStock
A10890.14 A10890.06 A10890.09
Acide 6-chloroanthranilique ≥98%
6-Chloroanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2148-56-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 2804041
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 149…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051530
Numéro CAS: 2148-56-3
EINECS: 218-416-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité