Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorambene

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide 3-amino-2,5-dichlorobenzoïque

EHERC11110000EA 118 EUR InStock
EHERC11110000
Chlorambene
Chlorambene


Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 200…201 °C
Numéro MDL: MFCD00065093
Numéro CAS: 133-90-4
Merck Index: 12,02115
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité