Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14501.14EA 59 EUR InStock
L14501.14 L14501.22
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque ≥98%
Acide 5-amino-2-chlorobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 89-54-3
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 2090422
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 185 °C (déc.)
Densité: 1,5
Numéro MDL: MFCD00007845
Numéro CAS: 89-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité