Acide 4-amino-3,5-dichlorobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14982.06EA 40.5 EUR InStock
A14982.06 A14982.14
Acide 4-amino-3,5-dichlorobenzoïque 98%
Acide 4-amino-3,5-dichlorobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 56961-25-2
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 2805751
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point de fusion: ∼ 290 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017091
Numéro CAS: 56961-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité