Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Mesalazine EP Impurity Q
161480050 161480250
ACRO161480050EA 150 EUR InStock
ACRO161480050 ACRO161480250
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 183…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007069
Numéro CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 188 °C
HPLC ≥97.5 %
GC ≥92 %
Specific optical rotation -31° to -35° (20 °C, 589 nm) (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité