Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Mesalazine EP Impurity Q
L14954.03 L14954.06
L14954.03EA 59.1 EUR InStock
L14954.03 L14954.06
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 3970-35-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 182-186°
Beilstein Reference: 645427
MDL No.: MFCD00007069
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007069
Numéro CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité