Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO154695000EA 127 EUR InStock
ACRO154695000 ACRO154691000
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque 99+%
Acide 2-chloro-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007294
Numéro CAS: 2516-96-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité