Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17059.03 L17059.06
L17059.03EA 74.9 EUR InStock
L17059.03 L17059.06
Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 2-chloro-6-nitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 5344-49-0
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 161-166°
Beilstein Reference: 2694949
MDL No.: MFCD00100425
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 161…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100425
Numéro CAS: 5344-49-0
EINECS: 226-287-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité