Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque
Attention
023864-25G 023864-5G
FLUO023864-25GEA 0 EUR InStock
FLUO023864-25G FLUO023864-5G
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque
Acide 3-chloro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Point de fusion: 236…240 °C
Densité: 1,566 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00007087
Numéro CAS: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité