Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12493.06 A12493.14 A12493.22
A12493.06EA 23.2 EUR InStock
A12493.06 A12493.14 A12493.22
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque ≥99%
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 2516-95-2
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1963952
MDL No.: MFCD00007290
Formule: C₇H₄ClNO₄
Point de fusion: 136…140 °C
Densité: 1.593 g/cm³ (18 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007290
Numéro CAS: 2516-95-2
EINECS: 219-738-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité