L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blood collection tubes, BD Microtainer®
Fournisseur: BD Medical
365975 365954 365993 365986 365988 365968 365964 365966
613-3969EA 360 EUR InStock
613-3969 BDAM365954 BDAM365993 BDAM365986 BDAM365988 BDAM365968 BDAM365964 BDAM365966
Blood collection tubes, BD Microtainer®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
These tubes are used for the collection of capillary blood from skin puncture.
  • Tubes come with a variety of additives for various tests
  • Provided with visible fill lines and are all colour-coded for ease identification
  • Tubes are also available for light sensitive analytes
BD Microtainer® tubes with BD Microgard™ closure have an integrated collection scoop, along with a wider diameter (8 mm) for ease of collection and improved mixing ensuring a quality sample is collected.
Additionally closure helps protect the healthcare worker from exposure toMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité