L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Blood collection tubes, BD Vacutainer®, BD CPT™
Fournisseur: BD Medical
362782 362781 362780
BDAM362782EA 1350 EUR InStock
BDAM362782 BDAM362781 BDAM362780
Blood collection tubes, BD Vacutainer®, BD CPT™
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
The BD CPT™ glass tube provides a single-step, standardised method for the isolation of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) - lymphocytes and monocytes from whole blood. In a single process step, up to 15 million PBMCs can be isolated within 20 minutes.
  • Centrifuging conditions: 1500 to 1800xg for 20 minutes at 18 to 25 °C
  • CPT™ tube are CE marked for in vitro diagnostic use
  • Glass, clear
The BD CPT™ tube enables:
Improved sample preparation yield and consistency - Standardises process when compared to manual FICOLLTM gradient separations -More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité