Acide 2-chloro-3,5-dinitrobenzoïque, (max. 5% H₂O) 97% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15675.14 A15675.22
A15675.14EA 23.6 EUR InStock
A15675.14 A15675.22
Acide 2-chloro-3,5-dinitrobenzoïque, (max. 5% H₂O) 97% (poids sec)
Acide 2-chloro-3,5-dinitrobenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 2497-91-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 196-201°
Beilstein Reference: 2146480
Formule: C₇H₃ClN₂O₆
MW: 246,56 g/mol
Point de fusion: 196…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007070
Numéro CAS: 2497-91-8
EINECS: 219-684-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité