Acide 4-chloro-3,5-dinitrobenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12373.14EA 52.5 EUR InStock
A12373.36 A12373.14 A12373.22
Acide 4-chloro-3,5-dinitrobenzoïque ≥99%
Acide 4-chloro-3,5-dinitrobenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 118-97-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Flash Point: 186°(367°F)
Melting Point: 159-162°
Boiling Point: 315°
Beilstein Reference: 668253
MDL No.: MFCD00007080
Formule: C₇H₃ClN₂O₆
MW: 246,56 g/mol
Point d'ébullition: 315 °C
Point de fusion: 159…162 °C
Point d'éclair: 186 °C (367 °F)
Numéro MDL: MFCD00007080
Numéro CAS: 118-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité