Acide 5-chlorovanillique tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
A12841.06 A12841.14
A12841.06EA 60.4 EUR InStock
A12841.06 A12841.14
Acide 5-chlorovanillique tech. 90%, grade Technique
Acide 5-chlorovanillique
Purity: 90%
CAS No.: 62936-23-6
Molecular Formula: C8H7ClO4
Formula Weight: 202.60
Melting Point: 242-248°
Beilstein Reference: 2648897
Formule: C₈H₇ClO₄
MW: 202,59 g/mol
Point de fusion: 242…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016531
Numéro CAS: 62936-23-6
EINECS: 263-766-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité