Acide 4-chlorosalicylíque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
179840050 179840250 179841000
ACRO179840050EA 25.8 EUR InStock
ACRO179840050 ACRO179840250 ACRO179841000
Acide 4-chlorosalicylíque 98%
Acide 4-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
Point de fusion: 209…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002449
Numéro CAS: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 209 to 213 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité