Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Trichlorotrifluorobenzène

Synonyms: 1,3,5-Trichloro-2,4,6-trifluorobenzene

001419-10G 001419-25G
FLUO001419-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001419-10G FLUO001419-25G
1,3,5-Trichlorotrifluorobenzène
1,3,5-Trichlorotrifluorobenzène


Formule: C₆Cl₃F₃
MW: 235,42 g/mol
Point d'ébullition: 191 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63 °C
Numéro MDL: MFCD00000587
Numéro CAS: 319-88-0
EINECS: 206-273-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité